Learn More
Cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032284
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
150020-64-7
C5H2Cl2N2O2S2
257.103
MFCD00205139
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
2799717
cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonilo
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
150020-64-7
C5H2Cl2N2O2S2
257.103
MFCD00205139
APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
2799717
cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonilo
C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.12
Porcentaje de pureza 97%