Learn More
6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703353
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
23576-81-0
C5H3ClN2S
158.603
MFCD00173802
WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
721582
6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
23576-81-0
C5H3ClN2S
158.603
MFCD00173802
WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
721582
6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Nombre del producto químico o material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH2CH2NCS
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.61
Porcentaje de pureza 97%