missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.58 |
Porcentaje de pureza | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'