Learn More
Ácido 6-chlorobenzimidazol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Este producto existe como dos tautómeros, ya que existe un rápido intercambio del protón entre los dos nitrógenos heterocíclicos. Esto hace que las posiciones 5- y 6- en el anillo sean químicamente equivalentes.
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Este producto existe como dos tautómeros, ya que existe un rápido intercambio del protón entre los dos nitrógenos heterocíclicos. Esto hace que las posiciones 5- y 6- en el anillo sean químicamente equivalentes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.59 |
Porcentaje de pureza | 97% |