Learn More
Alfa Aesar™ 6-Chloro-9-(2-tetrahydropyranyl)purine, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H63779.30
Detalles adicionales : CAS : 7306-68-5 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450659
  • 194.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
6-Chloro-9-(2-tetrahydropyranyl)purine is used to prepare 6-anilino-9-(2-tetrahydropyranyl)purine by reacting with bromobenzene in the presence of potassium amide as a reagent. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Especificación
7306-68-5
238.675
QSTASPNCKDPSAH-UHFFFAOYSA-N
97740
C1CCOC(C1)N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl
C10H11ClN4O
MFCD00022821
6-chloro-9-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2-pyranyl-purine, 6-chloro-9-tetrahydropyran-2-yl purine, 6-chloro-9-oxan-2-yl purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2-pyranyl purine, 6-chloro-9-2-tetrahydropyranyl purine, 6-chloro-9-tetrahydro-pyran-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-oxan-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydropyran-2-yl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2h-pyran-2-yl
6-chloro-9-(oxan-2-yl)purine
Especificación
6-Chloro-9-(2-tetrahydropyranyl)purine
1.7410
149°C to 151°C
7306-68-5
MFCD00022821
QSTASPNCKDPSAH-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-9-(oxan-2-yl)purine
97740
Solid
1.604g/mL
White to Yellow
250g
C10H11ClN4O
6-chloro-9-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2-pyranyl-purine, 6-chloro-9-tetrahydropyran-2-yl purine, 6-chloro-9-oxan-2-yl purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2-pyranyl purine, 6-chloro-9-2-tetrahydropyranyl purine, 6-chloro-9-tetrahydro-pyran-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-oxan-2-yl-9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydropyran-2-yl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-tetrahydro-2h-pyran-2-yl
C1CCOC(C1)N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl
238.675
238.68
99%