Learn More
6-Cloro-7-yodo-deazapurina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813260
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
123148-78-7
C6H3ClIN3
279.47
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
14809281
4-cloro-5-yodo-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina
C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
123148-78-7
C6H3ClIN3
279.47
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
14809281
4-cloro-5-yodo-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina
C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Punto de fusión 179°C to 183°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.47
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4