Learn More
Alfa Aesar™ 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid, 95%
38.50€ - 456.00€
CAS 324028-95-7
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD09834827
InChI Key IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 23002381
IUPAC Name 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15478386 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63584.MD
250mg 38.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15450349 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63584.03
1g 114.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
15460349 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63584.06
5g 456.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
324028-95-7
171.58
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
23002381
CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
C7H6ClNO2
MFCD09834827
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Especificaciones
250mg
White
C7H6ClNO2
UN2811
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
23002381
Solid
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
324028-95-7
MFCD09834827
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
171.58
171.58
95%