Learn More
Ácido 6-cloro-4-metilpiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15460349
320.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
324028-95-7
C7H6ClNO2
171.58
MFCD09834827
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
23002381
ácido 6-cloro-4-metilpiridina-2-carboxílico
CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
324028-95-7
C7H6ClNO2
171.58
MFCD09834827
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
23002381
ácido 6-cloro-4-metilpiridina-2-carboxílico
CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido