Learn More
6-Cloro-3-piridinol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077254
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
41288-96-4
C5H4ClNO
129.54
MFCD00234050
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
819821
6-cloropiridin-3-ol
OC1=CC=C(Cl)N=C1
41288-96-4
C5H4ClNO
129.54
MFCD00234050
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
819821
6-cloropiridin-3-ol
OC1=CC=C(Cl)N=C1
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-3-pyridinol
Punto de fusión 159.0°C to 161.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-3-pyridinol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.