Learn More
6-Cloro-2-fluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030892
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1017777-77-3
C7H7ClFNO
175.587
MFCD09832271
ABRCLZVZMHSIRQ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylamine
46737508
6-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
COC1=C(C(=C(C=C1)Cl)N)F
1017777-77-3
C7H7ClFNO
175.587
MFCD09832271
ABRCLZVZMHSIRQ-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylamine
46737508
6-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
COC1=C(C(=C(C=C1)Cl)N)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 6-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina se utiliza como forma protegida de amoníaco en una síntesis práctica de azetidina.
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Punto de fusión 40°C to 43°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.59
Porcentaje de pureza 97%