Learn More
6-Cloro-2,4-dimetoxipirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is used in the synthesis of silyl and stannyl pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de pirimidina de sililo y de estannilo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza en la síntesis de pirimidina de sililo y de estannilo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine |
Punto de fusión | 71°C to 73°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 137581 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.59 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |