Learn More
6-Chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine, 98%, Alfa Aesar™
33.00€ - 130.00€
CAS 24439-00-7
Fórmula molecular C6H6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 155.585
InChI Key KSDBTFCPAJCBSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2,3-dihydroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2h,3h-imidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2,3-dihydro-imidazo 1,2-b pyridazine
PubChem CID 83290716
IUPAC Name 6-chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
SMILES C1CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15438088 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H61527.03
1g 33.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
15448088 SDS Ver documentos Alfa Aesar
H61527.06
5g 130.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
24439-00-7
155.585
6-chloro-2,3-dihydroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2h,3h-imidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2,3-dihydro-imidazo 1,2-b pyridazine
6-chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
C6H6ClN3
KSDBTFCPAJCBSO-UHFFFAOYSA-N
83290716
C1CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Especificaciones
6-Chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
24439-00-7
6-chloro-2,3-dihydroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2h,3h-imidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2,3-dihydro-imidazo 1,2-b pyridazine
C1CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
155.585
155.58
98%
1g
C6H6ClN3
KSDBTFCPAJCBSO-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
83290716
Solid