Learn More
6-Chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H61527.06
Detalles adicionales : CAS : 24439-00-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448088
  • 137.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
24439-00-7
155.585
6-chloro-2,3-dihydroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2h,3h-imidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2,3-dihydro-imidazo 1,2-b pyridazine
6-chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
C6H6ClN3
KSDBTFCPAJCBSO-UHFFFAOYSA-N
83290716
C1CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Especificaciones
6-Chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
24439-00-7
6-chloro-2,3-dihydroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2h,3h-imidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-2,3-dihydro-imidazo 1,2-b pyridazine
C1CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
155.585
155.58
98%
5g
C6H6ClN3
KSDBTFCPAJCBSO-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2,3-dihydroimidazo[1,2-b]pyridazine
83290716
Solid