Learn More
6-Cloro-1-benzotiopiran-4-ona 1,1-dióxido, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10425332
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
90396-06-8
C9H7ClO3S
230.66
MFCD00052999
ZFZPMYLZPMMUQA-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-benzothiopyran-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione, maybridge1_007519, 6-chlorothiochroman-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-1,1,4-trione, 6-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-thiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1, e6-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione
2739106
6-cloro-1,1-dioxo-2,3-dihidrotiocromen-4-ona
ClC1=CC=C2C(=C1)C(=O)CCS2(=O)=O
90396-06-8
C9H7ClO3S
230.66
MFCD00052999
ZFZPMYLZPMMUQA-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-1-benzothiopyran-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione, maybridge1_007519, 6-chlorothiochroman-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-1,1,4-trione, 6-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-thiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one 1,1-dioxide, 6-chloro-2,3-dihydro-1, e6-benzothiopyran-1,1,4-trione, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1??-benzothiopyran-1,1,4-trione
2739106
6-cloro-1,1-dioxo-2,3-dihidrotiocromen-4-ona
ClC1=CC=C2C(=C1)C(=O)CCS2(=O)=O
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-benzothiopyran-4-one 1, 1-dioxide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.67
Porcentaje de pureza 97%