Learn More
6-Bromoquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703317
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
50998-17-9
C8H5BrN2
209.05
MFCD00837757
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
610939
6-bromoquinoxalina
BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
50998-17-9
C8H5BrN2
209.05
MFCD00837757
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
610939
6-bromoquinoxalina
BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinoxaline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.05
Porcentaje de pureza 97%