Learn More
(6-bromopirid-2-il)tributilestannano, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880832
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
189083-81-6
C17H30BrNSn
447.048
MFCD11706981
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
24787029
(6-bromopiridin-2-il)-tributilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
189083-81-6
C17H30BrNSn
447.048
MFCD11706981
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
24787029
(6-bromopiridin-2-il)-tributilestannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Nombre del producto químico o material (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.05
Porcentaje de pureza 95%