Learn More
6-Bromopirazolo[1,5-a]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032409
55.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
705263-10-1
C6H4BrN3
198.02
MFCD09832894
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
22236701
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
705263-10-1
C6H4BrN3
198.02
MFCD09832894
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
22236701
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromopirazolo[1,5-a]pirimidina es un reactivo en la síntesis de LDN-212854, un inhibidor selectivo y potente de las quinasas del receptor de BMP tipo I.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 97%