Learn More
6-Bromonicotinic acid, 96%, ACROS Organics™
27.50€ - 136.00€
CAS 6311-35-9
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD01927100
InChI Key JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromonicotinic acid, 6-bromo nicotinic acid, 2-bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 2-bromopyridine-5-carboxylic acid, 6-bromo-3-pyridine carboxylic acid, 6-bromonicotinicacid, 6-bromo-nicotinic acid, 6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 238932
IUPAC Name 6-bromopyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10199789 SDS Ver documentos Acros Organics
435400010
1g Glass bottle 27.50€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2020
Añadir a la cesta
10802081 SDS Ver documentos Acros Organics
435400100
10g Glass bottle 136.00€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6311-35-9
202.01
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
238932
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Br
C6H4BrNO2
MFCD01927100
6-bromonicotinic acid, 6-bromo nicotinic acid, 2-bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 2-bromopyridine-5-carboxylic acid, 6-bromo-3-pyridine carboxylic acid, 6-bromonicotinicacid, 6-bromo-nicotinic acid, 6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo
6-bromopyridine-3-carboxylic acid
Especificaciones
6-Bromonicotinic acid
Glass bottle
179°C to 181°C
6311-35-9
100.0
C6H4BrNO2
6-bromonicotinic acid, 6-bromo nicotinic acid, 2-bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 2-bromopyridine-5-carboxylic acid, 6-bromo-3-pyridine carboxylic acid, 6-bromonicotinicacid, 6-bromo-nicotinic acid, 6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo
C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Br
202.01
202.01
96%
Authentic
White
1g
95.0
96% min. (HPLC)
MFCD01927100
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
6-bromopyridine-3-carboxylic acid
238932
Crystalline Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Bromonicotinic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.