Learn More
6-Bromoisatin, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 455510250
Detalles adicionales : CAS : 6326-79-0 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15305018
  • 186.90€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
6326-79-0
226.029
6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoisatin, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
6-bromo-1H-indole-2,3-dione
C8H4BrNO2
HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
95716
C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=O)C2=O
Especificación
6-Bromoisatin
274.0°C
6326-79-0
6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoisatin, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=O)C2=O
226.029
226.03
Authentic
25g
C8H4BrNO2
HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1H-indole-2,3-dione
95716
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Bromoisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4