Learn More
6-Bromoisatina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077558
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
6326-79-0
C8H4BrNO2
226.03
MFCD01631138
HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
95716
BrC1=CC=C2C(NC(=O)C2=O)=C1
6326-79-0
C8H4BrNO2
226.03
MFCD01631138
HVPQMLZLINVIHW-UHFFFAOYSA-N
6-bromoisatin, 6-bromoindoline-2,3-dione, 6-bromo-isatin, 1h-indole-2,3-dione, 6-bromo, 6-bromoindole-2,3-dione, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 6-bromo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 6-bromoindolin-2,3-dione, 6-bromo-2,3-indolinedione
95716
BrC1=CC=C2C(NC(=O)C2=O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Bromoisatin
Punto de fusión 274.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-bromo-2,3-dihidro-1H-indol-2,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromoisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4