Learn More
6-Bromo-3-piridazinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-3-pyridazinamine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174 |
Porcentaje de pureza | 97% |