missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041134
44.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
187604-75-7
C8H8BrNS
230.123
MFCD23379863
AUIBYERXYVUBIL-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
67172430
6-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
C1CSC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
187604-75-7
C8H8BrNS
230.123
MFCD23379863
AUIBYERXYVUBIL-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
67172430
6-bromo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
C1CSC2=C(N1)C=C(C=C2)Br

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.12
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'