Learn More
6-Bromo-2-metil-2H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813253
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
590417-95-1
C8H7BrN2
211.06
BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
22558624
6-bromo-2-metilindazol
CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
590417-95-1
C8H7BrN2
211.06
BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
22558624
6-bromo-2-metilindazol
CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Punto de fusión 85°C to 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.