Learn More
6-Bromo-2-cloroquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente con la ventilación adecuada.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente con la ventilación adecuada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Bromo-2-chloroquinoline |
Punto de fusión | 148°C to 150°C |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831 |
Información de solubilidad | Soluble in Chloroform and Methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.5 |
Porcentaje de pureza | 96% |