Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolona, 97 %
Catalog Number p-7032502
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ona
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ona
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214
Porcentaje de pureza 97%