Learn More
6-Bromo-1-metil-1H-indazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 12605007
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
590417-94-0
C8H7BrN2
211.06
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
22558675
6-bromo-1-metilindazol
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
590417-94-0
C8H7BrN2
211.06
SVVSOIGNROPKMS-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-6-bromoindazole, 1h-indazole, 6-bromo-1-methyl, pubchem19529, acmc-209m9p, 6-bromo-1-methyl-indazole, indazole, 6-bromo-1-methyl
22558675
6-bromo-1-metilindazol
CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C=N1
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Punto de fusión 48°C to 50°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.