Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 95%
65.50€ - 196.00€
CAS 226942-29-6
Fórmula molecular C9H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 212.09
Número MDL MFCD07374370
InChI Key URDGCPQHZSDBRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, acmc-20ailv, 6-bromo-1,2,3,4-tetra hydro iso quinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquin, 1,2,3,4-tetrahydro-6-bromoisoquinoline, isoquinoline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 15885183
IUPAC Name 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES C1CNCC2=C1C=C(C=C2)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15400269 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63527.MD
250mg 65.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-06-2020
Añadir a la cesta
15490259 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63527.03
1g 196.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
226942-29-6
212.09
URDGCPQHZSDBRG-UHFFFAOYSA-N
15885183
C1CNCC2=C1C=C(C=C2)Br
C9H10BrN
MFCD07374370
isoquinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, acmc-20ailv, 6-bromo-1,2,3,4-tetra hydro iso quinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquin, 1,2,3,4-tetrahydro-6-bromoisoquinoline, isoquinoline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Especificaciones
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
226942-29-6
MFCD07374370
URDGCPQHZSDBRG-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
15885183
Solid
250mg
C9H10BrN
isoquinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, acmc-20ailv, 6-bromo-1,2,3,4-tetra hydro iso quinoline, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquin, 1,2,3,4-tetrahydro-6-bromoisoquinoline, isoquinoline,6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro
C1CNCC2=C1C=C(C=C2)Br
212.09
212.09
95%