Learn More
Alfa Aesar™ 6-(Boc-amino)quinoline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63893.03
Detalles adicionales : CAS : 221070-93-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450849
  • 210.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
221070-93-5
244.294
6-boc-amino quinoline, tert-butyl n-quinolin-6-yl carbamate, tert-butyl quinolin-6-ylcarbamate, 6-tert-butyloxycarbonyl aminoquinoline
tert-butyl N-quinolin-6-ylcarbamate
C14H16N2O2
BDBIAZNDFPUJFD-UHFFFAOYSA-N
22318072
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Especificaciones
6-(Boc-amino)quinoline
221070-93-5
6-boc-amino quinoline, tert-butyl n-quinolin-6-yl carbamate, tert-butyl quinolin-6-ylcarbamate, 6-tert-butyloxycarbonyl aminoquinoline
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
244.294
244.29
97%
1g
C14H16N2O2
BDBIAZNDFPUJFD-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-quinolin-6-ylcarbamate
22318072
Solid