Learn More
Ácido 6-(Boc-amino)hexanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-(Boc-amino)hexanoico se utiliza en la preparación de ésteres de ácido 6-aminohexanoico como agentes antibacterianos. Se ha descrito que el EACA inhibe la quimotripsina, el factor VIIa, la lisina carboxipeptidasa, la plasmina y el activador del plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Proteger del calor y almacenar alejado de agentes oxidantes.
El ácido 6-(Boc-amino)hexanoico se utiliza en la preparación de ésteres de ácido 6-aminohexanoico como agentes antibacterianos. Se ha descrito que el EACA inhibe la quimotripsina, el factor VIIa, la lisina carboxipeptidasa, la plasmina y el activador del plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Proteger del calor y almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-(Boc-amino)hexanoic acid |
Punto de fusión | 35°C to 40°C |
Color | Blanco |
Fórmula lineal | (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2049561 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.29 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Polvo |