Learn More
Ácido 6-(Boc-amino)hexanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053721
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
6404-29-1
C11H21NO4
231.292
MFCD00037798
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
637602
ácido 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
6404-29-1
C11H21NO4
231.292
MFCD00037798
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
boc-epsilon-acp-oh, boc-6-aminocaproic acid, 6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-6-ahx-oh, 6-boc-amino hexanoic acid, boc-, a-acp-oh, hexanoic acid, 6-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino, n-boc-6-aminohexanoic acid, 6-boc-amino caproic acid
637602
ácido 6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)O
6-(Boc-amino)hexanoic acid is used in the preparation of esters of 6-aminohexanoic acid as antibacterial agents. EACA is reported to inhibit chymotrypsin, Factor VIIa, lysine carboxy peptidase, plasmin, and plasminogen activator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-(Boc-amino)hexanoico se utiliza en la preparación de ésteres de ácido 6-aminohexanoico como agentes antibacterianos. Se ha descrito que el EACA inhibe la quimotripsina, el factor VIIa, la lisina carboxipeptidasa, la plasmina y el activador del plasminógeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Proteger del calor y almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-(Boc-amino)hexanoic acid
Punto de fusión 35°C to 40°C
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3COCONH(CH2)5CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 2049561
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo