Learn More
Alfa Aesar™ 6-(Boc-amino)-5-bromoquinoline, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63551.06
Detalles adicionales : CAS : 889650-18-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450299
  • 1162.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
889650-18-4
323.19
6-boc-amino-5-bromoquinoline, tert-butyl 5-bromoquinolin-6-yl carbamate, tert-butyl n-5-bromoquinolin-6-yl carbamate
tert-butyl N-(5-bromoquinolin-6-yl)carbamate
C14H15BrN2O2
NDSMGXYVEQETDA-UHFFFAOYSA-N
86616929
CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C2=C(C=C1)N=CC=C2)Br
Especificación
6-(Boc-amino)-5-bromoquinoline
889650-18-4
14556821
NDSMGXYVEQETDA-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-(5-bromoquinolin-6-yl)carbamate
86616929
Solid
5g
C14H15BrN2O2
6-boc-amino-5-bromoquinoline, tert-butyl 5-bromoquinolin-6-yl carbamate, tert-butyl n-5-bromoquinolin-6-yl carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C2=C(C=C1)N=CC=C2)Br
323.19
323.18
95%