Learn More
6-Aza-2-tiotimina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021714
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
615-76-9
C4H5N3OS
143.164
MFCD00006458
NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
1263666
6-metil-3-sulfanilideno-2H-1,2,4-triazin-5-ona
CC1=NNC(=S)NC1=O
615-76-9
C4H5N3OS
143.164
MFCD00006458
NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
1263666
6-metil-3-sulfanilideno-2H-1,2,4-triazin-5-ona
CC1=NNC(=S)NC1=O
6-Aza-2-thiothymine is used in MALDI analysis of acidic glycans in negative ion mode. It is also called as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-aza-2-tiotimina se utiliza en el análisis MALDI de glicanos ácidos en modo de iones negativos. También se conoce como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y ácido fórmico (5 %).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Aza-2-thiothymine
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4861
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and formic acid (5 %).
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 98%