Learn More
6-Aminoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813247
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
580-15-4
C9H8N2
144.18
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinolin6-amina
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
580-15-4
C9H8N2
144.18
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
11373
quinolin6-amina
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinoline
Punto de fusión 115.0°C to 119.0°C
Punto de ebullición 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, V,10, 303
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.