missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Aminonicotinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044481
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-aminopyridine-3-carboxamide
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-aminopyridine-3-carboxamide
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1

6-Aminonicotinamide induces apoptosis in tumor cells. It is clinically used in disseminated neoplastic disease. It also acts as 6-phosphogluconate dehydrogenase inhibitor. It aids in the treatment of psoriasis. It is used as cancer chemotherapeutic drug in animals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (DMSO). Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinamide
Punto de fusión 246°C to 248°C
Cantidad 1 g
Beilstein 116042
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'