Learn More
6-Aminonicotinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813245
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-aminopiridin-3-carboxamida
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
329-89-5
C6H7N3O
137.14
MFCD00006327
ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
9500
CHEBI:74514
6-aminopiridin-3-carboxamida
NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinamide
Punto de fusión 245°C to 248°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(C5H3N)CONH2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.4
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminonicotinamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.