Learn More
Alfa Aesar™ 6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulfate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64602.MD
Detalles adicionales : CAS : 769951-32-8 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451879
  • 32.30€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
769951-32-8
232.214
ZVFLCRGXDSPVKK-UHFFFAOYSA-N
11470294
C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N.OS(=O)(=O)O
C6H8N4O4S
MFCD09787504
4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrogen sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulphate, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine; sulfuric acid, 7-deazaadenine; sulfuric acid, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfuric acid, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidinehydrogensulfate, ksc376q6n
7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine;sulfuric acid
Especificación
6-Amino-7-deazapurine hydrogen sulfate
250mg
C6H8N4O4S
4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrogen sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulphate, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine; sulfuric acid, 7-deazaadenine; sulfuric acid, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfate, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine sulfuric acid, 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidinehydrogensulfate, ksc376q6n
C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N.OS(=O)(=O)O
232.214
232.21
97%
Brown
769951-32-8
MFCD09787504
ZVFLCRGXDSPVKK-UHFFFAOYSA-N
7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine;sulfuric acid
11470294
Powder