Learn More
Alfa Aesar™ 6-Amino-7-deazapurine, 97%
67.60€ - 230.00€
CAS | 1500-85-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6N4 |
Molecular Weight (g/mol) | 134.142 |
Número MDL | MFCD01686848 |
InChI Key | PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7-deazaadenine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-amino, pubchem14980 |
PubChem CID | 5359620 |
IUPAC Name | 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
SMILES | C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N |
Código de producto | Marca | Cantidad. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15462849 SDS |
Alfa Aesar™
H66987.03 |
1g |
67.60€ 1 g |
del proveedor 21-01-2020 |
15472849 SDS |
Alfa Aesar™
H66987.06 |
5g |
230.00€ 5 g |
del proveedor 21-01-2020 |
1500-85-2 | |
134.142 | |
PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N | |
5359620 | |
C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N |
C6H6N4 | |
MFCD01686848 | |
4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7-deazaadenine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-amino, pubchem14980 | |
7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
Especificaciones
257°C to 262°C | |
6-Amino-7-deazapurine | |
Brown to White | |
C6H6N4 | |
4-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7-deazaadenine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ylamine, 4-aminopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-amino, pubchem14980 | |
C1=CNC2=C1C(=NC=N2)N | |
134.142 | |
134.14 | |
97% |
1g | |
Moisture & Light Sensitive | |
1500-85-2 | |
MFCD01686848 | |
PEHVGBZKEYRQSX-UHFFFAOYSA-N | |
7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine | |
5359620 | |
Solid |