Learn More
6-Amino-5-bromoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
6-Amino-5-bromoquinoline, has a wide range of biological and pharmacological activities. It shows both electrophilic and nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-amino-5-bromoquinolina tiene una amplia gama de actividades biológicas y farmacológicas. Muestra reacciones de sustitución tanto electrofílicas como nucleofílicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter y disulfuro de carbono.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
La 6-amino-5-bromoquinolina tiene una amplia gama de actividades biológicas y farmacológicas. Muestra reacciones de sustitución tanto electrofílicas como nucleofílicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter y disulfuro de carbono.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-bromoquinoline |
Color | Amarillo a marrón |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,and carbon disulfide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |