Learn More
6-Amino-5-bromoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054749
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
50358-42-4
C9H7BrN2
223.073
MFCD00234503
MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
12741232
5-bromoquinolin-6-amina
C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
50358-42-4
C9H7BrN2
223.073
MFCD00234503
MODLGTLYXJGDCH-UHFFFAOYSA-N
12741232
5-bromoquinolin-6-amina
C1=CC2=C(C=CC(=C2Br)N)N=C1
6-Amino-5-bromoquinoline, has a wide range of biological and pharmacological activities. It shows both electrophilic and nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-amino-5-bromoquinolina tiene una amplia gama de actividades biológicas y farmacológicas. Muestra reacciones de sustitución tanto electrofílicas como nucleofílicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol, éter y disulfuro de carbono.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Amino-5-bromoquinoline
Color Amarillo a marrón
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-amino-5-bromoquinoline, 6-quinolinamine, 5-bromo, 5-bromo-6-quinolinamine, 6-quinolinamine,5-bromo, 5-bromo-quinolin-6-ylamine, 6-quinolinamine, 5-bromo-9ci
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido