Learn More
6-Amino-3-cloro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041240
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21413-23-0
C7H6ClN3
167.60
MFCD07781648
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
14790453
3-chloro-2H-indazol-6-amine
NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21413-23-0
C7H6ClN3
167.60
MFCD07781648
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
14790453
3-chloro-2H-indazol-6-amine
NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
6-Amino-3-chloro-1H-indazole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-amino-3-cloro-1H-indazol es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,62 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.62g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%