Learn More
6-Amino-2-metil-2H-indazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10637040
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
50593-30-1
C8H9N3
147.18
MFCD00464866
MHCWLERQNFATHZ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2h-indazol-6-amine, 6-amino-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-2h-indazol-6-ylamine, 2-methyl-2h-indazole-6-amine, 2h-indazol-6-amine, 2-methyl, 2-methyl-2h-indazole-6-ylamine, 2-methyl-6-indazolamine, 6-amino-2-methyl-indazole, 2-methylindazol-6-yl amine, 2h-indazol-6-amine,2-methyl
590220
2-metilindazol-6-amina
CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)N
50593-30-1
C8H9N3
147.18
MFCD00464866
MHCWLERQNFATHZ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2h-indazol-6-amine, 6-amino-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-2h-indazol-6-ylamine, 2-methyl-2h-indazole-6-amine, 2h-indazol-6-amine, 2-methyl, 2-methyl-2h-indazole-6-ylamine, 2-methyl-6-indazolamine, 6-amino-2-methyl-indazole, 2-methylindazol-6-yl amine, 2h-indazol-6-amine,2-methyl
590220
2-metilindazol-6-amina
CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)N
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-methyl-2H-indazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 163°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-2-methyl-2H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.