Learn More
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 431120010
Detalles adicionales : CAS : 1053655-59-6 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423068
  • 215.40€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1053655-59-6
217.27
BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
44118233
C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
C12H15N3O
MFCD10699171
1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
Especificaciones
92°C to 95°C
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Glass Bottle
1053655-59-6
100.0
C12H15N3O
1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
217.27
217.27
≥96.0%
1g
Authentic
Brown to White
96.0
97%
MFCD10699171
BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
44118233
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos