Learn More
6-Amino-1-methyluracil, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 6-amino-1-metiluracilo se puede utilizar en la preparación de 1,1′-di metil-1H-spiro[pirimido[4,5-b]quinolina-5,5′-pirrollo[2,3-d]pirimidina]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaona, por reacción con la isatina en presencia de ácido p-toluenosulfónico.
Solubilidad
Soluble en solución diluida de hidróxido de sodio.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 6-amino-1-metiluracilo se puede utilizar en la preparación de 1,1′-di metil-1H-spiro[pirimido[4,5-b]quinolina-5,5′-pirrollo[2,3-d]pirimidina]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaona, por reacción con la isatina en presencia de ácido p-toluenosulfónico.
Solubilidad
Soluble en solución diluida de hidróxido de sodio.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Amino-1-methyluracil |
Punto de fusión | >300°C |
Beilstein | 127771 |
Información de solubilidad | Soluble in diluted sodium hydroxide solution. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 25 g |
Olor | Odorless |