Learn More
Ácido 6-acetilpiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032555
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
122637-39-2
C8H7NO3
165.148
MFCD09800364
SMFINMWLJMPOES-UHFFFAOYSA-N
6-acetylpicolinic acid, 6-acetyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-acetyl, 6-acetylpicolinicacid, pubchem23361, acmc-1bxea, 6-ethanoylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl
15206504
ácido 6-acetilpiridina-2-carboxílico
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)O
122637-39-2
C8H7NO3
165.148
MFCD09800364
SMFINMWLJMPOES-UHFFFAOYSA-N
6-acetylpicolinic acid, 6-acetyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-acetyl, 6-acetylpicolinicacid, pubchem23361, acmc-1bxea, 6-ethanoylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-acetyl
15206504
ácido 6-acetilpiridina-2-carboxílico
CC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Acetylpyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 137°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1
Porcentaje de pureza 95%