Learn More
6-Acetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022066
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
774-55-0
C12H14O
174.24
MFCD00019710
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
69885
CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
774-55-0
C12H14O
174.24
MFCD00019710
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
69885
CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, is used asa novel methyl anthranilate yet extremely stable and resistant to discoloration. It is used in liquid detergent, concentrated fabric softner, alcoholic fine fragrances, antiperspirants. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-acetil-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno se utiliza como nuevo antranilato de metilo, pero extremadamente estable y resistente a la decoloración. Se utiliza en detergente líquido, suavizante concentrado para la ropa, fragancias alcohólicas finas y antitranspirantes. También se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. El producto es sensible a la luz y a la humedad. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.058
Punto de ebullición 119°C to 121°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 5 g
Beilstein 1241458
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 97%