Learn More
6,7-Dihydrobenzo[b]tiofen-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Además, se utiliza en medicina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one |
Punto de fusión | 38°C to 40°C |
Punto de ebullición | 120°C |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.5895 |
Cantidad | 2 g |
Beilstein | 112276 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |