Learn More
6,7-Dihidro-5H-pirrolo[3,4-d]diclorhidrato de pirimidina, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077464
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
157327-51-0
C6H7N3·2ClH
194.06
VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
44182365
6,7-dihidro-5H-pirrollo[3,4-d]pirimidina; diclorhidrato
C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
157327-51-0
C6H7N3·2ClH
194.06
VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
44182365
6,7-dihidro-5H-pirrollo[3,4-d]pirimidina; diclorhidrato
C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Nombre del producto químico o material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.06
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.