Learn More
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 454210010
Detalles adicionales : CAS : 157327-51-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15302052
  • 634.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
157327-51-0
194.059
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
C6H9Cl2N3
VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
44182365
C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Especificación
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
1g
C6H9Cl2N3
VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
44182365
95%
Authentic
157327-51-0
6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
194.059
194.06
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.