Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(4-fluorofenil)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7029677
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1073354-81-0
C17H19BFNO2
299.15
MFCD09037494
CTCLIEHCPOJNSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-fluorophenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755190
2-(4-fluorofenil)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
1073354-81-0
C17H19BFNO2
299.15
MFCD09037494
CTCLIEHCPOJNSW-UHFFFAOYSA-N
2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-4-fluorophenyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-4-fluorophenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-4-fluorophenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755190
2-(4-fluorofenil)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizado en la síntesis orgánica. Los ésteres borónicos se utilizan ampliamente para llevar a cabo reacciones de acoplamiento cruzado.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.15
Porcentaje de pureza 95%