missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-(4-Bromofenil)-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinona, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7033468
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
36725-37-8
C10H9BrN2O
253.099
MFCD00203490
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
689108
3-(4-bromofenil)-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona
C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
36725-37-8
C10H9BrN2O
253.099
MFCD00203490
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
6-4-bromophenyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 6-4-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 6-4-bromophenyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3-4-bromophenyl-4,5-dihydro-1h-pyridazin-6-one, 6-4-bromophenyl-4 5-dihydro-2h-pyrida, 6-p-bromophenyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,6-4-bromophenyl-4,5-dihydro, 6-4-bromo-phenyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one
689108
3-(4-bromofenil)-4,5-dihidro-1H-piridazin-6-ona
C1CC(=O)NN=C1C2=CC=C(C=C2)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone
Punto de fusión 167°C to 171°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'